Merck
Z332674
BRAND® PD-Tip
maximum volume 12.5 mL, non-sterile
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
Agentur
according to DIN 12 650
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
includes adapter: no
Verpackung
pack of 100 ea (bulk packed)
Hersteller/Markenname
BRAND 702378
Maximales Volumen
12.5 mL
Volumen
12.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Passend für Brand® HandyStep®, Eppendorf® Multipette® 4780/Repeater, EDOS® 5221 und andere kompatible Systeme.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Dispense with ease – even critical media
  • Save time with automatic size detection
Sonstige Hinweise
BR702378 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
EDOS is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)