Fortfahren mit
Z332275
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 32 thread, bottle (NS 29/32), polypropylene
Synonym(e):
Bottle adapter for Dispensette/ seripettor / Titrette / QuikSip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 12,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
€ 12,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
manufacturer/tradename
BRAND 704429
fitting
bottle (NS 29/32), GL 32 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Other Notes
BR704429 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z332259Z332267Z332216
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
fitting
bottle (NS 29/32), GL 32 thread
fitting
bottle (NS 19/26), GL 32 thread
fitting
bottle (NS 24/29), GL 32 thread
fitting
GL 28 bottle, GL 32 thread
manufacturer/tradename
BRAND 704429
manufacturer/tradename
BRAND 704419
manufacturer/tradename
BRAND 704424
manufacturer/tradename
BRAND 704328
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)