Merck
Z329878
BRAND® Spritzflasche, Weithals, beschriftet, PE-LD
capacity 500 mL, label, Acetone, with venting valve (metal ball)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.17
Materialien
low-density polyethylene bottle
red closure
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
label Acetone
with cap
with venting valve (metal ball)
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144025
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Flexible Hochqualitäts-Waschflaschen mit integrierter Spritztülle und dicht schließendem Deckel. Große Öffnung. Aufgedrucktes Etikett mit Sicherheitshinweisen zum Inhalt (mit CAS Nr. und NFPA Codenr.).
Sonstige Hinweise
BR144025 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Zubehör