Merck
Z327859
BRAND® Transferpette® pipette, fixed volume, single channel
volume 25 μL, accuracy: 0.8%, precision: 0.4%
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Beschreibung
corrosion resistant piston
supplied with performance certificate and calibration certificate.
Leistungsmerkmale
electronic: no
recommended tips 2-200 μL & 5-300 μL
* 5-100 μL
single-channel
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
25 μL, accuracy: 0.8%, precision: 0.4%
Volumen
25 μL
Allgemeine Beschreibung
Die Pipette für den Routineeinsatz! Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten. Der dünne Schaft erlaubt auch das Arbeiten mit Gefäßen mit sehr engem Hals. Ausgelegt auf die Benutzung mit Plastibrand Tips, kann sie aber auch mit den meisten Spitzen anderer Hersteller arbeiten. Der Spitzenabwerfer und die passenden Tips haben den gleichen Farbcode. Kalibrierung mit mitgeliefertem Werkzeug.
Sonstige Hinweise
BR704120 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)