Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41106618
Feature:
subdivision 0.2 mL
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint ST/NS stopper10/19
feature
subdivision 0.2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
H
160 mm
volume
10 mL
General description
Mischzylinder nach DIN 12 685-2. Klasse A, konformitätsbescheinigt. Aus Duran®-Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit PP-Stopfen und sechseckigem Fuss. Skalierung und Markierung mit hohem Kontrast aus blauer Emaille. Höhe=Gesamthöhe ohne Stopfen!
Other Notes
BR32408 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® Mischzylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?