Z0627
Monoclonal Anti-ZAP-70 antibody produced in mouse
~1.5 mg/mL, clone 1E7.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E7.2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Jurkat cell extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZAP70(7535)
mouse ... Zap70(22637)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblottin
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable