Wichtige Dokumente
X4503
Anti-XIAP antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-HIAP2, Anti-X-linked Inhibitor of Apoptosis Protein
About This Item
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
western blot: 0.5 μg/mL using lysates from human Jurkat, mouse C2C12, or rat PC12 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAZ1B(9031)
mouse ... Xiap(11798)
rat ... Xiap(63879)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)