WH0150684M1
Monoclonal Anti-COMMD1 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-C2orf5, Anti-MGC27155, Anti-MURR1, Anti-copper metabolism (Murr1) domain containing 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COMMD1(150684)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAAGELEGGKPLSGLLNALAQDTFHGYPGITEELLRSQLYPEVPPEEFRPFLAKMRGILKSIASADMDFNQLEAFLTAQTKKQGGITSDQAAVISKFWKSHKTKIRESLMNQSRWNSGLRGLSWRVDGKSQSRHSAQIHTPVAIIELELGKYGQESEFLCLEFDEVKVNQILKTLSEVEESISTLISQPN
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable