WH0139628M1
Monoclonal Anti-FOXR2 antibody produced in mouse
clone 2C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FOXN6, Anti-MGC21658, Anti-forkhead box R2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXR2(139628)
Immunogen
Sequence
MDLKLKDCEFWYSLHGQVPGLLDWDMRNELFLPCTTDQCSLAEQILAKYRVGVMKPPEMPQKRRPSPDGDGPPCEPNLWMWVDPNILCPLGSQEAPKPSGKEDLTNISPFPQPPQKDEGSNCSEDKVVESLPSSSSEQSPLQKQGIHSPSDFELTEEEAEEPDDNSLQSPEMKCYQSQKLWQINNQEKSWQRPPLNCSHLIALALRNNPHCGLSVQEIYNFTRQHFPFFWTAPDGWKSTIHYNLCFLDSFEKVPDSLKDEDNARPRSCLWKLTKEGHRRFWEETRVLAFAQRERIQECMSQPELLTSLFDL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable