WH0083596M1
Monoclonal Anti-BCL2L12 antibody produced in mouse
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BCL2-like 12 (proline rich), Anti-MGC120313, Anti-MGC120314, Anti-MGC120315
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCL2L12(83596)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
RSKLVRLSSDSFARLVELFCSRDDSSRPSRACPGPSPPSPEPLARLALAMELSRRVAGLGGTLAGLSVEHVHSFTPWIQAHGGWEGILAVSPVDLNLPLD
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable