Merck
WH0080055M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGAP1 antibody produced in mouse
clone 5G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GPI deacylase, Anti-ISPD3024
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5G6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGAP1(80055)
Allgemeine Beschreibung
PGAP1 catalyzes the inositol deacylation of glycosylphosphatidylinositol (GPI) at an early step in GPI biosynthesis. Inositol deacylation is essential for the generation of mature GPI capable of attachment to proteins (Tanaka et al., 2004 [PubMed 14734546]).[supplied by OMIM
Immunogen
PGAP1 (NP_079265, 168 a.a. ~ 266 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VAIIGHSMGGLVARALLTLKNFKHDLINLLITQATPHVAPVMPLDRFITDFYTTVNNYWILNARHINLTTLSVAGGFRDYQVRSGLTFLPKLSHHTSAL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)