WH0057679M1
Monoclonal Anti-ALS2 antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ALS2CR6, Anti-ALSJ, Anti-IAHSP, Anti-KIAA1563, Anti-MGC87187, Anti-PLSJ, Anti-amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile)
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALS2(57679)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
PSQDLKPVPERCNQCSQLLITMTDKEDHVIISDSHCCPLGVTLTESQAENHASTALSPSTETLDRQEEVFENTLVANDQSVATELNAVSAQITSSDAMSS
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)