WH0051655M1
Monoclonal Anti-RASD1 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AGS1, Anti-DEXRAS1, Anti-MGC:26290, Anti-RAS, dexamethasone-induced 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RASD1(51655)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MKLAAMIKKMCPSDSELSIPAKNCYRMVILGSSKVGKTAIVSRFLTGRFEDAYTPTIEDFHRKFYSIRGEVYQLDILDTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFILVFSLDNRDS
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable