WH0027242M8
Monoclonal Anti-TNFRSF21 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BM018, Anti-DR6, Anti-MGC31965, Anti-tumor necrosis factor receptor superfamily, member 21
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF21(27242)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MQFNFELSFKYVLYSSYSWLKLDHTIADCMVFTWTPCRMLDYLYSSYANMLWAGEMKSSSHQDLLFKWLDNWATKELELHLLGFELFWNTLLHFGKSKSSASGALSIENLPSFALKDVLFFIYT
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable