WH0026574M4
Monoclonal Anti-AATF antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CHE1, Anti-DED, Anti-apoptosis antagonizing transcription factor
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AATF(26574)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VQSISDFEKFTKGMDDLGSSEEEEDEESGMEEGDDAEDSQGESEEDRAGDRNSEDDGVVMTFSSVKVSEEVEKGRAVKNQIALWDQLLEGRIKLQKALLT
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable