WH0026512M2
Monoclonal Anti-DDX26 antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DBI1, Anti-DDX26A, Anti-DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 26, Anti-DICE1, Anti-DKFZP434B105, Anti-HDB, Anti-Notchl2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INTS6(26512)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DKEQCAEENIPASSLNKGKKLMHCRSHEEVNTELKAQIMKEIRKPGRKYERIFTLLKHVQGSLQTRLIFLQNVIKEASRFKKRMLIEQLENFLDEIHRRANQINHINSN
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)