WH0011281M8
Monoclonal Anti-POU6F2 antibody produced in mouse
clone 8F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-POU domain, class 6, transcription factor 2, Anti-RPF1, Anti-WT5, Anti-WTSL
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8F9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POU6F2(11281)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
IAGQVSKPLLSVRSEMNAELRGEDKAATSDSELNEPLLAPVESNDSEDTPSKLFGARGNPALSDPGTPDQHQASQTHPPFPVGPQP
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable