WH0009956M1
Monoclonal Anti-HS3ST2 antibody produced in mouse
clone 5D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-30ST2, Anti-3OST2, Anti-heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5D5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HS3ST2(9956)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
QIHFVSGERLITDPAGEMGRVQDFLGIKRFITDKHFYFNKTKGFPCLKKTESSLLPRCLGKSKGRTHVQIDPEVIDQLREFYRPYNIKFYETVGQDFRWE
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable