WH0009753M1
Monoclonal Anti-ZNF96 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KIAA0426, Anti-ZFP96, Anti-ZNF29K1, Anti-ZNF305, Anti-ZSCAN12, Anti-dJ29K1.2, Anti-zinc finger protein 96
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZSCAN12(9753)
Immunogen
Sequence
MASTWAIQAHMDQDEPLEVKIEEEKYTTRQDWDLRKNNTHSREVFRQYFRQFCYQETSGPREALSRLRELCHQWLRPETHTKEQILELLVLEQFLTILPEELQAWVQEQHPESGEEVVTVLEDLERELDEPGEQVSVHTGEQEMFLQETVRLRKEGEPSMSLQSMKAQPKYESPELESQQEQVLDVETGNEYGNLKQEVSEEMEPHGKTSSKFENDMSKSARCGETREPEEITEEPSACSREDKQPTCDENGVSLTENSDHTEHQRICPGEESYGCDDCGKAFSQHSHLIEHQRIHTGDRPYKCEECGKAFRGRTVLIRHKIIHTGEKPYKCNECGKAFGRWSALNQHQRLHTGEKHYHCNDCGKAFSQKAGLFHHIKIHTRDKPYQCTQCNKSFSRRSILTQHQGVHTGAKPYECNECGKAFVYNSSLVSHQEIHHKEKCYQCKECGKSFSQSGLIQHQRIHTGEKPYKCDVCEKAFIQRTSLTEHQRIHTGERPYKCDKCGKAFTQRSVLTEHQRIHTGERPYKCDECGNAFRGITSLIQHQRIHTGEKPYQCDECGKAFRQRKKTSYKEILLKNHSEPQAGVNLLLSSLIPEWQSCFRRDL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)