WH0009532M1
Monoclonal Anti-BAG2 antibody produced in mouse
clone 6E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BAG2, Anti-BCL2-associated athanogene 2, Anti-KIAA0576, Anti-dJ417I1.2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6E12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... BAG2(9532)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
RNPQQQESLKHATRIIDEVVNKFLDDLGNAKSHLMSLYSACSSEVPHGPVDQKFQSIVIGCALEDQKKIKRRLETLLRNIENSDKAIKLLEHSKGAGSKTLQQNAESRFN
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)