WH0009068M3
Monoclonal Anti-ANGPTL1 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ANG3, Anti-ANGPT3, Anti-ARP1, Anti-AngY, Anti-KIAA0351, Anti-UNQ162, Anti-angiopoietin-like 1, Anti-dJ595C2.2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANGPTL1(9068)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GQFKIKKINQRRYPRATDGKEEAKKCAYTFLVPEQRITGPICVNTKGQDASTIKDMITRMDLENLKDVLSRQKREIDVLQLVVDVDGNIVNEVKLLRKESRNMNSRVTQLYMQLLHEIIRKRDNSLELSQLENKILNVTTEMLKMATRYRELEVKYASLTDLVNNQSVMITLLEEQCLRIFSRQDTHVSPPLVQVVPQHIPNSQQYTPGLLGGNEIQRDPGYPRDLMPPPDLATSPTKSPFKIPPVTFINEGPFKDCQQAKEAGHSVSGIYMIKPENSNGPMQLWCENSLDPGGWTVIQKRTDGSVNFFRNWENYKKGFGNIDGEYWLGLENIYMLSNQDNYKLLIELEDWSDKKVYAEYSSFRLEPESEFYRLRLGTYQGNAGDSMMWHNGKQFTTLDRDKDMYAGNCAHFHKGGWWYNACAHSNLNGVWYRGGHYRSKHQDGIFWAEYRGGSYSLRAVQMMIKPID
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable