WH0008521M3
Monoclonal Anti-GCM1 antibody produced in mouse
clone 3G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GCMA, Anti-glial cells missing homolog 1 (Drosophila), Anti-hGCMa
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GCM1(8521)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
QQRKRCPNCDGPLKLIPCRGHGGFPVTNFWRHDGRFIFFQSKGEHDHPKPETKLEAEA*
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable