WH0006359M1
Monoclonal Anti-CCL15 antibody produced in mouse
clone 1D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HCC2, Anti-HMRP2B, Anti-LKN1, Anti-Lkn1, Anti-MIP1d, Anti-MIP5, Anti-NCC3, Anti-SCYA15, Anti-SCYL3, Anti-SY15, Anti-chemokine (C-C motif) ligand 15
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCL15(6359)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
NDAETELMMSKLPLENPVVLNSFHFAADCCTSYISQSIPCSLMKSYFETSSECSKPGVIFLTKKGRQVCAKPSGPGVQDCMKKLKPYSI
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable