WH0006279M1
Monoclonal Anti-S100A8 antibody produced in mouse
clone 2H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-60B8AG, Anti-CAGA, Anti-CFAG, Anti-CGLA, Anti-CP10, Anti-L1Ag, Anti-MA387, Anti-MIF, Anti-MRP8, Anti-NIF, Anti-P8, Anti-S100 calcium binding protein A8 (calgranulin A)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... S100A8(6279)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MLTELEKALNSIIDVYHKYSLIKGNFHAVYRDDLKKLLETECPQYIRKKGADVWFKELDINTDGAVNFQEFLILVIKMGVAAHKKSHEESHKE
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable