WH0006199M8
Monoclonal Anti-RPS6KB2 antibody produced in mouse
clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KLS, Anti-P70beta, Anti-P70beta1, Anti-P70beta2, Anti-S6K2, Anti-S6Kbeta2, Anti-SRK, Anti-STK14B, Anti-p70(S6K)beta, Anti-p70S6Kb, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPS6KB2(6199)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAAVFDLDLETEEGSEGEGEPELSPADACPLAELRAAGLEPVGHYEEVELTETSVNVGPERIGPHSFELLRVLGKGGYGKVFQVRKVQGTNLGKIYAMKV
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable