WH0006196M1
Monoclonal Anti-RPS6KA2 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HU2, Anti-MAPKAPK1C, Anti-RSK, Anti-RSK3, Anti-S6Kalpha, Anti-S6Kalpha2, Anti-p90RSK2, Anti-pp90RSK3, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPS6KA2(6196)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
YALSGGNWDSISDAAKDVVSKMLHVDPHQRLTAMQVLKHPWVVNREYLSPNQLSRQDVHLVKGAMAATYFALNRTPQAPRLEPVLSSNLAQRRGMKRLTSTRL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)