WH0006143M1
Monoclonal Anti-RPL19 antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp779D216, Anti-FLJ27452, Anti-MGC71997, Anti-ribosomal protein L19
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aλ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPL19(6143)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSMLRLQKRLASSVLRCGKKKVWLDPNETNEIANANSRQQIRKLIKDGLIIRKPVTVHSRARCRKNTLARRKGRHMGIGKRKGTANARMPEKVTWMRRMR
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable