WH0005699M1
Monoclonal Anti-PSMB10 antibody produced in mouse
clone 3F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-LMP10, Anti-MECL1, Anti-MGC1665, Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 10
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSMB10(5699)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MLKPALEPRGGFSFENCQRNASLERVLPGLKVPHARKTGTTIAGLVFQDGVILGADTRATNDSVVADKSCEKIHFIAPKIYCCGAGVAADAEMTTRMVASKMELHALSTGREPRVATVTRILRQTLFRYQGHVGASLIVGGVDLTGPQLYGVHPHGSYSRLPFTALGSGQDAALAVLEDRFQPNMTLEAAQGLLVEAVTAGILGDLGSGGNVDACVITKTGAKLLRTLSSPTEPVKRSGRYHFVPGTTAVLTQTVKPLTLELVEETVQAMEVE
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable