WH0005229M2
Monoclonal Anti-PGGT1B antibody produced in mouse
clone 5E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BGGI, Anti-GGTI, Anti-protein geranylgeranyltransferase type I, beta subunit
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5E4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGGT1B(5229)
Immunogen
Sequence
MVATEDERLAGSGEGERLDFLRDRHVRFFQRCLQVLPERYSSLETSRLTIAFFALSGLDMLDSLDVVNKDDIIEWIYSLQVLPTEDRSNLNRCGFRGSSYLGIPF
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable