WH0003211M1
Monoclonal Anti-HOXB1 antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HOX2, Anti-HOX2I, Anti-Hox2.9, Anti-MGC116843, Anti-MGC116844, Anti-MGC116845, Anti-homeobox B1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HOXB1(3211)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MDYNRMNSFLEYPLCNRGPSAYSAHSAPTSFPPSSAQAVDSYASEGRYGGGLSSPAFQQNSGYPAQQPPSTLGV
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable