WH0002273M1
Monoclonal Anti-FHL1 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FHL1B, Anti-KYOT, Anti-MGC111107, Anti-SLIM1, Anti-bA535K18.1, Anti-four and a half LIM domains 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FHL1(2273)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DGHHCCLKCFDKFCANTCVECRKPIGADSKEVHYKNRFWHDTCFRCAKCLHPLANETFVAKDNKILCNKCTTREDSPKCKGCFKAIVAGDQNVEYKGT
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable