WH0002192M1
Monoclonal Anti-FBLN1 antibody produced in mouse
clone 4C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FBLN, Anti-fibulin 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4C9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FBLN1(2192)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GDLDVGGLQETDKIIEVEEEQEDPYLNDRCRGGGPCKQQCRDTGDEVVCSCFVGYQLLSDGVSCEDVNECITGSHSCRLGESCINTVGSFRCQRDSSCGT
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable