WH0000117M1
Monoclonal Anti-ADCYAP1R1 antibody produced in mouse
clone 2B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PACAPR, Anti-PACAPRI, Anti-adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary) receptor type I
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADCYAP1R1(117)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MHSDCIFKKEQAMCLEKIQRANELMGFNDSSPGCPGMWDNITCWKPAHVGEMVLVSCPELFRIFNPDQVWETETIGESDFGDSNSLDLSDMGVVSRNCTE
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable