Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H33N3O · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.59 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.C[C@]12Cc3cn4c(nc3C[C@@H]1CC[C@@H]5[C@@H]2CC[C@@]6(C)[C@H]5CC[C@@]6(O)C#C)nc7ccccc47
InChI
1S/C29H33N3O.H2O/c1-4-29(33)14-12-22-20-10-9-19-15-24-18(16-27(19,2)21(20)11-13-28(22,29)3)17-32-25-8-6-5-7-23(25)30-26(32)31-24;/h1,5-8,17,19-22,33H,9-16H2,2-3H3;1H2/t19-,20+,21-,22-,27-,28-,29-;/m0./s1
InChI key
RGVGINOANKXLLR-GCGDSGHKSA-N
Gene Information
rat ... Tacr1(24807)
Biochem/physiol Actions
WIN 51708 hydrate is a non-peptide NK1 tachykinin receptor antagonist.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| W103-100MG | 04061832900742 |
| W103-5MG | 04061832900766 |
| W103-25MG | 04061832900759 |