Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 180,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 710,00 |
Über diesen Artikel
€ 180,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH.H2O/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H;1H2/t8-;;/m0../s1
InChI key
KNOVZDRKHSHEQN-JZGIKJSDSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form powder | form solid | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >20 mg/mL | solubility H2O: ≥8 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?