Fortfahren mit
SML0191
Valganciclovir hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride hydrate, L-Valine, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester, monohydrochloride hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 360,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N6O5·HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.82 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O5.ClH.H2O/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H;1H2/t8?,9-;;/m0../s1
InChI key
XASVRRIYQZVANH-AHBBCRTASA-N
Application
Valganciclovir hydrochloride hydrate may be used in HIV-related cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Valganciclovir hydrochloride hydrate is an antiviral used to treat cytomegalovirus infection. It is the prodrug of ganciclovir, a synthetic analog of 2′-deoxy-guanosine which is phosphorylated to a dGTP analog that competitively inhibits the incorporation of dGTP by viral DNA polymerase.
Valganciclovir hydrochloride hydrate is an antiviral; prodrug for ganciclovir
Valganciclovir is a valine ester of Ganciclovir, used to treat cytomegalovirus retinitis in HIV-infected patients. It is rapidly metabolized to ganciclovir by hydrolysis before entering the systemic circulation resulting in improved absorption of the drug.[1][2]
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V9889D69461708004
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)