Merck
V7131
DL-Vinylglycine trifluoroacetate salt
Synonym(e):
2-Amino-3-butenoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO2 · C2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.13
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(C=C)C(O)=O.OC(=O)C(F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)