Merck
V5502
Sigma-Aldrich
Val-Met
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCCC(NC(=O)C(N)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
YSGSDAIMSCVPHG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
?OH radical induced decarboxylation of methionine-containing peptides. Influence of peptide sequence and net charge
Bobrowski K., Christian S, et al.
Journal of the Chemical Society, 5, 353-362 (1991)
Oxidation of methionine peptides by Fenton systems: the importance of peptide sequence, neighbouring groups and EDTA
Schoneich C. and Yang J.
Journal of the Chemical Society, 10, 915-924 (1996)