Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 363,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Verrucarin A from Myrothecium sp., ≥85.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥85.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1CCOC(=O)\C=C\C=C\C(=O)OC2CC3OC4C=C(C)CCC4(COC(=O)C1O)C2(C)C35CO5
InChI
1S/C27H34O9/c1-16-8-10-26-14-33-24(31)23(30)17(2)9-11-32-21(28)6-4-5-7-22(29)36-18-13-20(35-19(26)12-16)27(15-34-27)25(18,26)3/h4-7,12,17-20,23,30H,8-11,13-15H2,1-3H3/b6-4+,7-5+
InChI key
NLUGUZJQJYVUHS-YDFGWWAZSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?