Merck
V2390
VRT-532
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Methyl-2-(5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)phenol, CFpot 532
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.30
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C16H14N2O/c1-11-7-8-16(19)13(9-11)15-10-14(17-18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10,19H,1H3,(H,17,18)
InChI key
AQWKVJFRGORALM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VRT-532 is a mutated G551D CFTR corrector.
VRT-532 is a mutated G551D CFTR corrector. VRT-532 mediates G551D-CFTR by enhancement of ATP affinity of the mutant. VRT-532 also potentiates F508del mutated CFTR and works specifically on mutant CFTR rather than other membrane proteins.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chloride Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer many products related to chloride channels for your research needs.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
V2390-5MG04061832577739
V2390-25MG04061832261324