Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30Cl2F3NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
252-895-4
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Halofantrin -hydrochlorid, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCCCN(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H30Cl2F3NO.ClH/c1-3-5-10-32(11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23;/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3;1H
InChI key
WANGFTDWOFGECH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Halofantrin ist ein Blocker des verzögerten Gleichrichter-Kaliumstroms via die Hemmung des hERG Kanals.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Halofantrin -hydrochlorid
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?