Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
aqueous ethanol solution
extent of labeling
40-60 mCi per mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1OC(C(O)C1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Packaging
serum bottle
Physical form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?