Merck
TMO8000-0140
Nalgene® 180 vacuum tubing
tube I.D. × O.D. 3/8 in. × 5/8 in., tube size 50 ft
Synonym(e):
plastic vacuum tubing
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Nalge-Nunc 8000-0140
tube I.D. × O.D.
3/8 in. × 5/8 in.
tube size
50 ft
wall size
1/8 in.
General description
Transparent, nontoxic, autoclavable plastic tubing has thick walls for high vacuum.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)