Fortfahren mit
TMO2320-0020
Nalgene® rectangular carboy
high-density polyethylene, volume 9 L, case of 6 ea
Synonym(e):
carboy with spigot, media storage bottle, Nalgene 2320-0020, container, large capacity liquid container
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.290,00
€ 1.161,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
€ 1.161,00
Listenpreis€ 1.290,00Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene , polypropylene screw closure, rectangular
packaging
case of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2320-0020
volume
9 L , 9000 mL
General description
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TMO2322-0050TMO2322-0020C6317
material
high-density polyethylene , rectangular , polypropylene screw closure
material
polycarbonate , polypropylene screw closure, rectangular
material
polycarbonate , polypropylene screw closure, rectangular
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
volume
9 L , 9000 mL
volume
20 L , 20000 mL
volume
9 L , 9000 mL
volume
-
manufacturer/tradename
Nalgene 2320-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2322-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2322-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0020
packaging
case of 6 ea
packaging
case of 4 ea
packaging
case of 6 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® rectangular carboy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)