Wichtige Dokumente
T9533
Transforming Growth Factor-α from rat
powder, synthetic, γ-irradiated, suitable for cell culture
Synonym(e):
TGF-α
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Sterilität
γ-irradiated
Assay
~90% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
0.02-2.0 ng/mL EC50 (using Balb/MK 1)
Mol-Gew.
5.5 kDa
Zusammensetzung
Peptide content, ~80%
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Tgfa(24827) , Tgfa(24827)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable