Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.88
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-213-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥90%
form
powder
color
white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(CC2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Biochem/physiol Actions
Phosphodiesterase inhibitor.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?