Merck
T9154
Glycerin-trierucat
~99%
Synonym(e):
Trierucin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C69H128O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1053.75
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-399-7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Packaging
Verschweisste Ampulle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)