Fortfahren mit
P0046
Pyocyanin
from Pseudomonas aeruginosa, ≥98% (HPLC), solid, redox-active phenazine
Synonym(e):
5-Methyl-1(5H)-phenazinon, Pyocyanin, Sanasin, Sanazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 539,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pyocyanin, from Pseudomonas aeruginosa, ≥98% (HPLC)
biological source
Pseudomonas aeruginosa
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1c2ccccc2N=C3C(=O)C=CC=C13
InChI
1S/C13H10N2O/c1-15-10-6-3-2-5-9(10)14-13-11(15)7-4-8-12(13)16/h2-8H,1H3
InChI key
YNCMLFHHXWETLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyocyanin wird als Biomarker zum Nachweis von Pseudomonas aeruginosa verwendet.
Biochem/physiol Actions
Pycocyanin, ein blaugrünes Pigment, das zu den Phenazinpigmenten gehört, ist ein redoxaktives Phenazin. Pyocyanin ist ein Elektronenrezeptor, der das Redox-Cycling in Bakterien, Leberzellen und humanen Epithelzelllinien stimuliert.
Pycocyanin, ein blaugrünes Pigment, das zu den Phenazinpigmenten gehört, ist ein redoxaktives Phenazin. Pyocyanin ist ein Elektronenrezeptor, der das Redox-Cycling in Bakterien, Leberzellen und humanen Epithelzelllinien stimuliert. Pyocyanin verbessert den oxidativen Metabolismus, was wiederum die Bildung von intrazellulären reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) durch die Reduktion von NADPH steigert. Pyocyanin steigert auch die Freisetzung von IL-8 durch Epithelzellen der Atemwege sowohl in vitro als auch in vivo. Dies involviert die Signalübertragungswege, die Oxidantien, Proteintyrosinkinasen und MAP-Kinasen einschließen. Die IL-8-Absonderung dieser Zellen arbeitet in Synergie mit inflammatorischen Zytokinen. Pyocyanin beschleunigt die Neutrophilapoptose in vitro, was zur Auflösung einer akuten Entzündung führt, was vorteilhaft für das Bakterienüberleben ist.
Preparation Note
Zur Herstellung einer wässrigen Lösung Pyocyanin in Ethanol mit 10 % des erforderlichen Endvolumens auflösen und destilliertes Wasser zugeben, um das Volumen zu vervollständigen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R9532S5192UC175
description
from Pseudomonas aeruginosa, ≥98% (HPLC)
description
5 mg/mL in DMSO
description
≥98% (HPLC), solid
description
solid, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
DMSO solution
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble, acetone: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyocyanin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. ①試薬の保存温度として―80℃は不適切でしょうか。 ②純水に溶解後の保存方法として、冷蔵保存することは可能でしょうか。 宜しくお願いいたします。
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this product is for –20°C. The stability of this product at –80°C has not been evaluated. This compound is not directly soluble in water. However, product R9532, Pyocyanin, Ready Made Solution, is a 5 mg/mL solution in DMSO. This item has a general shelf live of 2 years at –20°C. The prepared solution is not stable when stored at refrigerated temperatures. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/429/027/p0046dat.pdf