Wichtige Dokumente
T7681
Tropine 2-(4-chlorophenoxy)butanoate maleate salt
≥98%
Synonym(e):
SM21
About This Item
Assay
≥98%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3C
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)