Wichtige Dokumente
T6454
Anti-Timeless (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-TIM, Anti-TIM1, Anti-Timeless1, Anti-hTIM
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~160 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells over expressing human Timeless
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human Timeless
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human Timeless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TIMELESS(8914)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)